Kupari ≥99.9999% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
42978.H2EA 1370 EUR
42978.H2 42978.G6
Kupari ≥99.9999% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545