Kupari ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43973.BVEA
221
EUR
43973.BV
43973.BS
Kupari ≥99.99% (metals basis), sauvoja, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kupari
Kaava:
Cu MW: 63,55 g/mol Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1083 °C Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010965 CAS-numero: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |