Kupari ≥99% (metals basis), lastu -325 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
45073.A1EA 624 EUR
45073.A1 45073.30
Kupari ≥99% (metals basis), lastu -325 mesh
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2562 °C
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545