Kupari, Keittoalusta 80 mesh, Ø 0.14 mm (0.0055 in)

Toimittaja: Thermo Scientific

45164.HBEA 95.2 EUR
45164.HB 45164.GT
Kupari, Keittoalusta 80 mesh, Ø 0.14 mm (0.0055 in)
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR