Sinkki ≥99.98% (metals basis), folio, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10436.BWEA 200 EUR
10436.BW 10436.CB 10436.BS
Sinkki ≥99.98% (metals basis), folio, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Sinkki
Kaava: Zn
MW: 65,39 g/mol
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 420 °C
Tiheys: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011291
CAS-numero: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance (Color) Gray
Form Foil
Comment 0.22 - 0.28 mm thick
Width 27 - 33 mm
Total Metal Impurities 0.02% max.