Sinkki ≥99.9% (metals basis), folio, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
10437.BWEA 197 EUR
10437.BW 10437.CB
Sinkki ≥99.9% (metals basis), folio, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Sinkki
Kaava: Zn
MW: 65,39 g/mol
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 420 °C
Tiheys: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011291
CAS-numero: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255