Sinkki ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
42706.G5EA 233 EUR
42706.G5 42706.G1 42706.G9
Sinkki ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Sinkki
Kaava: Zn
MW: 65,39 g/mol
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 420 °C
Tiheys: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011291
CAS-numero: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255