Sinkki ≥99.993% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43417.14EA 89.9 EUR
43417.14 43417.22
Sinkki ≥99.993% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Sinkki
Kaava: Zn
MW: 65,39 g/mol
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 420 °C
Tiheys: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011291
CAS-numero: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255