Suojapuku, puhdastila, puhdastilan asut, Kimtech™ A5
Toimittaja: Kimberly-Clark
Kimtech™ A5
113-1219EA 364 EUR
113-1219 113-1210 113-1212 113-1211 113-1198 113-1199 113-1213
Suojapuku, puhdastila, puhdastilan asut, Kimtech™ A5
Kertakäyttöiset vaatteet
Steriili Kimtech™ A5 -puhdastila-asu, jossa on CleanDon-tekniikka, on valmistettu SMS-kuidusta (kehruu – sulapuhallus – kehruu). Asussa on nepparit, joiden avulla lahkeet ja hihat voi nostaa ylös, ja peukalosilmukka, joka estää hihaa kääriytymästä ylös ja paljastamasta käsivartta tai rannetta.
  • Tavallisen vaatteen mukavuutta
  • Innovatiiviset taitokset ulospäin vähentävät vaatteen ulkopuolen kosketus- ja kontaminaatioriskiä
  • Patentointivaiheessa oleva kirkas sininen viiva vaatteen sivussa kertoo, mistä pitää kiinni vaatetta puettaessa
Sopii käytettäväksi luokkien 100, ISO 5 ja 3.5 ympäristöissä.
Väri: valkoinen
Sertifikaatit: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5 / 6
Pakkaus: Vacuum packed and double bagged for added sterility assurance.