Analyysivaaka, Explorer®-sarja
Toimittaja: Ohaus
Explorer®
611-2397EA 6800 EUR
611-2397 611-2396 611-2395 611-2394 611-2393
Analyysivaaka, Explorer®-sarja
Vaa'at
Näissä nelipaikkaisissa vaaoissa on kosketusnäyttö sekä kehittyneet punnitus- ja kosketukseton anturitekniikka. Helppokäyttöisen ohjausyksikön voi kiinnittää joko vaakaan, vaa'an yläpuolelle lisävarusteena saatavaan pylvääseen, seinälle tai vielä kauemmas etäohjausta varten (enimmäisetäisyys 3 m lisävarustekaapelin kanssa). Kosketusnäytön yleispätevät kuvakkeet ja informatiiviset kehotteet tekevät perus- ja asetustoimintojen käytöstä vaivatonta. Käyttäjä voi halutessaan myös hyödyntää kosketuksettomia antureita ja käyttää vaakaa käsin koskematta esimerkiksi arkojen näytteiden käsittelyn yhteydessä. Vaaoissa on useita käyttötiloja peruspunnituksesta SQC-sovelluksiin. Lisäksi stabiloitumisaika on lyhyt ja tekninen suorituskyky erinomainen.
  • Irrotettavassa ohjausyksikössä värillinen kosketusnäyttö, jonka katselukulmaa voi säätää
  • Kehittynyt punnitustekniikka, jonka vakautumisaika on alle 3 sekuntia
  • SmarText-ohjelmisto antaa valikkojen selaamista helpottavia näyttökehotteita ja sisältää vaakatasonsäätötoiminnon, joka ilmaisee vaakatason valoilla
  • AutoCal™-tila sisäiseen kalibrointiin
  • Kaksi monitoimista kosketuksetonta anturia, jotka mahdollistavat perus- tai käyttäjän valittavien toimintojen käytön
Vaaoissa on kehyksetön helposti avattava lasinen vetosuoja, jossa on valaistusmahdollisuus keskellä ja puhdistusta varten helposti irrotettavat ovet.
Tilaustiedot: VWR:ltä on lisäksi saatavana useita erilaisia OIML- ja EY-hyväksyttyjä vaakoja. Jos haluat tietoa kaikista Explorer®-tuotesarjan lisävarusteista, ota yhteys VWR:ään.
Älykästä tekniikkaa ja poikkeuksellista suorituskykyä EX2.20:llä
Pyydä esittely tutustuaksesi Ohaus Explorer-sarjan vaakojen etuihin
Pyydä esittely