Etikkahappo 30% Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59166.0500EA 25.4 EUR
1.59166.9999 1.59166.0500
Etikkahappo 30% Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi, Supelco®
Etikkahappo
Kaava: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036152
CAS-numero: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V) acetic acid
Density 1.039 g/cm3 (20 °C)