Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* L20
Toimittaja: Kimberly-Clark
WYPALL* L20
KIMB7400EA 78 EUR
KIMB7400 KIMB47044-50 KIMB7338 KIMB7278
Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* L20
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
Imukykyiset kertakäyttöiset paperipyyhkeet soveltuvat suurten roiskeiden puhdistamiseen. Ne soveltuvat myös osien ja työkalujen puhdistamiseen, kunnossapitoon kaivostoiminnassa, hydrauliikkavuotojen imeyttämiseen, yleiseen laitteiden pyyhkimiseen kenttäkäytössä, kuljettimien ja telojen puhdistamiseen sekä kunnossapitoon ja puhdistamiseen vähittäismyymälöissä.
  • Liinan kuvioitu puoli tehostaa puhdistusta
  • Annostelijasta pyyhkeet saa siististi ja hallitusti