Glyseriini ≥87%
Toimittaja: PanReac AppliChem
A0970.1000EA
69.4
EUR
A0970.1000
A0970.5000
Glyseriini ≥87%
Glyseriini
Kaava:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH MW: 92,09 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00004722 CAS-numero: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...