Kloroformi-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO166271000EA 383 EUR
ACRO166271000 ACRO166270500 ACRO166270100
Kloroformi-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Kloroformi-D1
Kaava: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Kiehumispiste: 60,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –64 °C
Tiheys: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000827
CAS-numero: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥96.0 %