Vetyperoksidi 30% stabiloitu, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07210.2500EA 221 EUR
1.07210.2500 1.07210.9025 1.07210.1000 1.07210.0250
Vetyperoksidi 30% stabiloitu, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analyyttinen reagenssi, Supelco®
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kiehumispiste: ∼107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –25,7 °C
Tiheys: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)