Muurahaishappo ≥80%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
20315.446EA 219 EUR
20315.446 20315.297 20315.366
Muurahaishappo ≥80%, TECHNICAL
Muurahaishappo
Kaava: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003297
CAS-numero: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 79 - 81 %
n 20/D 1.369 - 1.372