Metyyliamiini 40% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Aminomethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22091.2500 8.22091.9050
8.22091.2500EA 68.3 EUR
8.22091.2500 8.22091.9050
Metyyliamiini 40% vesiliuos syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Metyyliamiini
Kaava: CH₅N
MW: 31,06 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008104
CAS-numero: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3 (8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 48 °C
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 5.2 - 26.4 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C