Natriumlauryylisulfaatti 100 g/l vesiliuos, Ultra Pure Grade
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
E719-100MLEA 143 EUR
E719-100ML
Natriumlauryylisulfaatti 100 g/l vesiliuos, Ultra Pure Grade
Natriumlauryylisulfaatti
Clear colorless liquid.
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Tiheys: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Color (APHA) 5