Kloorivetyliuos 25% in water, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO387790010EA 31.9 EUR
ACRO387790010 ACRO387790025
Kloorivetyliuos 25% in water, pure
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 107 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 1,12 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm