Kloorivetyliuos 30%, Ultrapure jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01514.0250EA 753 EUR
1.01514.0250 1.01514.1000 1.01514.0500
Kloorivetyliuos 30%, Ultrapure jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Boiling Point 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21.8 hPa (20 °C)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022