Kloorivetyliuos ≥32%, Puriss. p.a., Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
|
Vaara
|
30720-2.5LEA
64.68
EUR
30720-2.5L
Kloorivetyliuos ≥32%, Puriss. p.a., Fluka™
Kloorivetyliuos
Kaava:
HCl MW: 36,46 g/mol Kiehumispiste: 42 °C Sulamispiste: -35 °C Tiheys: 1,16 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011324 CAS-numero: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 32 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.0001 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.000005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.000001 % |
Barium (Ba) | Max. 0.000002 % |
Beryllium (Be) | Max. 0.000002 % |
Bismuth (Bi) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000001 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000001 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00002 % |
Germanium (Ge) | Max. 0.000005 % |
Potassium (K) | Max. 0.00001 % |
Lithium (Li) | Max. 0.000001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000001 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.000002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.00005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000002 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.000001 % |
Titanium (Ti) | Max. 0.00001 % |
Thallium (Tl) | Max. 0.000005 % |
Vanadium (V) | Max. 0.000001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.000005 % |
Zirconium (Zr) | Max. 0.00001 % |
Bromide (Br) | Max. 0.005 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.00005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.00005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0001 % |
Sulfite (SO₃) | Max. 0.0001 % |