Kloorivetyliuos 32%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00319.2511EA 31.5 EUR
1.00319.2511 1.00319.2500 1.00319.1000 1.00319.9950 1.00319.1011 1.00319.9025
Kloorivetyliuos 32%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)