VWR® EC30, Johtokyky, Johtokyky-/°C-mittari, vedenpitävä
Toimittaja: Avantor
VWR®
663-0160EA 223 EUR
663-0160
VWR® EC30, Johtokyky, Johtokyky-/°C-mittari, vedenpitävä
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
  • Johtokyky-, TDS- ja lämpötilamittaus kahden parametrin samanaikaisella näytöllä
  • 1- tai 2-pisteinen kalibrointi
  • Automaattinen lämpötilan kompensointi, automaattinen alueen valinta
  • Vaihdettava johtokyvyn mittauskenno
  • IP 67 -luokiteltu vedenpitävä kotelo, pariston tyhjenemisen ilmaisin
Tilaustiedot: Mukana tulee 8 LR44-paristoa.