Fluorivetyhappo 38%
Toimittaja: Wako
Vaara
WAKO639-03295EA 727 EUR
WAKO639-03295
Fluorivetyhappo 38%
Fluorivetyhappo
Kaava: HF
MW: 20,01 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011346
CAS-numero: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II