Typpihappo 65%, Suprapur® jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.0250EA
93.8
EUR
1.00441.0250
1.00441.1000
Typpihappo 65%, Suprapur® jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Typpihappo
Kaava:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Kiehumispiste: 120,5 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –42 °C Tiheys: 1,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Testitulosten erittely
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |