Typpihappo 65%, EMSURE® ISO for analysis (enint. 0,0000005% Hg), Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00452.2500EA 97.5 EUR
1.00452.2500 1.00452.1000 1.00452.9999 1.00452.9180
Typpihappo 65%, EMSURE® ISO for analysis (enint. 0,0000005% Hg), Supelco®
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kiehumispiste: 120,5 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –42 °C
Tiheys: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material