Typpihappo 68%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
20406.292EA 27.2 EUR
20406.292 20406.361 20406.320
Typpihappo 68%, TECHNICAL
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kiehumispiste: 120,5 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –42 °C
Tiheys: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
CAS-numero: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 68 - 70 %