Vetyperoksidi 3% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Stabilization: Stabilised with phosphate
23614.291EA 50.9 EUR
23614.291
Vetyperoksidi 3% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 2.5 - 3.5 %
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm