Vetyperoksidi 30% unstabilised, AnalaR NORMAPUR® jäämäanalytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
23615.261EA 52.8 EUR
23615.261 23615.421 23615.248
Vetyperoksidi 30% unstabilised, AnalaR NORMAPUR® jäämäanalytiikkaan
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kiehumispiste: ~107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: <0 °C
Tiheys: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 30.0 - 32.0 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.03 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 ppm