Vetyperoksidi 33% unstabilised, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
23613.297EA 36.5 EUR
23613.297 23613.446 23613.366
Vetyperoksidi 33% unstabilised, TECHNICAL
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kiehumispiste: 107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –26 °C
Tiheys: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 31 - 36 %