Vetyperoksidi 35%, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
7048.9025EA 276.87 EUR
7048.9025 7048.1000
Vetyperoksidi 35%, J.T. Baker®
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kiehumispiste: ∼107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: < 0 °C
Tiheys: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay min. 35 %