Vetyperoksidi 35%, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08556.9025EA 497 EUR
1.08556.9025
Vetyperoksidi 35%, Supelco®
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kiehumispiste: ∼107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: < 0 °C
Tiheys: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)