Vetyperoksidi 50% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Stabilization: Stabilised with sodium pyrophosphate 30 ppm
23620.292EA 81.8 EUR
23620.292
Vetyperoksidi 50% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Kiehumispiste: 126 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –40 °C
Tiheys: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 48 - 51 %
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm