Vetyperoksidi 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
285175CEA 82.9 EUR
285175C
Vetyperoksidi 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Vetyperoksidi
Kaava: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Tiheys: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011333
CAS-numero: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (W/V) Min. 6 %
Density (20/4) About 1.020
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm