Natriumhydroksidi 30% vesiliuos, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
28217.361EA 105 EUR
28217.361 28217.441 28217.554 28217.292
Natriumhydroksidi 30% vesiliuos, TECHNICAL
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 119…135 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 9…10 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 29 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm