Natriumhydroksidi ∼32% vesiliuos, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05587.2500EA 95.8 EUR
1.05587.2500 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.9025 1.05587.5000
Natriumhydroksidi ∼32% vesiliuos, EMPLURA®, Supelco®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 119…135 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 9…10 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material