Natriumhydroksidi 30% (w/w) 40% (w/v) vesiliuos, GPR RECTAPUR® alhainen typpipitoisuus
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
19153LFEA
410
EUR
19153LF
19153EB
191537X
191533K
191536N
Natriumhydroksidi 30% (w/w) 40% (w/v) vesiliuos, GPR RECTAPUR® alhainen typpipitoisuus
Natriumhydroksidi
A polyethylene tap (product 33269 2K) can be fitted to the 5 litre pack.
Kaava:
NaOH MW: 40 g/mol Kiehumispiste: 119…135 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 9…10 °C Tiheys: ∼1,33 g/ml (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003548 CAS-numero: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Assay (W/V) | 38.6 - 41.7 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification (Na) | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 0.2 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |