VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Toimittaja: VWR
VWR®
612-3840EA 130 EUR
612-3840 612-3839 612-3838 612-3835 612-3834 612-3837 612-3836 612-3833 612-3832
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Mittalasit Measuring Cylinders
Borosilikaattilasia 3.3, korkea malli, luokka A.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Kuusikulmainen lasijalka, kaatonokalla
  • Sininen mitta-asteikko ja rengasmerkit tasatilavuuksille
Sertifikaatit: DIN 12680
Tilaustiedot: Eränumerolla varustettu vaatimustenmukaisuussertifikaatti.