Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
612-3846EA 53.4 EUR
612-3846 612-3841 612-3842 612-3847 612-3843 612-3844 612-3845
Measuring cylinders, low form, class B, borosilicate glass
Mittalasit Measuring Cylinders
Borosilikaattilasia, matala malli, luokka B.
  • Kuusikulmainen lasijalka, kaatonokalla
  • Hyvin erottuva ruskea mitta-asteikko ja rengasmerkit tasatilavuuksille
Sertifikaatit: DIN 12680