Hait: Kasvitiede
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SOMMER, MARCUS
Kuvaus: Natural castings in plastic.
Tuoteluettelon nro: (SOMMBOS36)
Toimittaja: SOMMER, MARCUS
Kuvaus: Suillus luteus. Bolete fungus.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Fysiologinen malli opetuskäyttöön, Sun flower
Tuoteluettelon nro: (761-0014)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Enlarged models of an animal cell and a plant cell.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0138)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Phaseolus vulgaris. Model of dicotyledonous stem (beans) magnified 250X.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Malus pumila. Models showing sepals, petals, carpels and stamen.
Tuoteluettelon nro: (761-0135)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Students can explore plant cell structure with this 20 cm Ø cell model.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Fysiologinen malli opetuskäyttöön, Canola (Brassica napus ssp. oleifera)
Tuoteluettelon nro: (763-0137)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Fagus silvatica. Three dimensional model of an beech tree leaf at 1500X magnification.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom