Hait: Molekyylibiologia
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (EDVO1500)
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: A set of coloured beads that can be designated to represent the Watson-Crick DNA bases: A, T, G, C.
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (764-0058)
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Molecular model of polypeptide.
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (764-0077)
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Three assembled models.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (763-0132)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Model of HIV virus enlarged 1 million. times. The model shows the different parts of the virus, including the RNA complex. Height 18 cm. Diam. 12 cm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (BINH1013868)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: This model series shows the following nine phases of mitosis on the basis of a typical mammal cell at an enlargement of 10000 times. The three-dimensi...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Molymod is the original, unique, dual-scale system of high quality molecular models.
Tuoteluettelon nro: (SPIRMKO-127-27)
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: The Molymod system is a unique dual-scale system of high quality molecular models.
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (764-0057)
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Molecular model of beta ARK protein.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Sets for different molecular models holding securely, even larger molecules.
Tuoteluettelon nro: (761-0016)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Three coils of the DNA double helix consist of nucleic acids to demonstrate base pairing.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Mini molecular models of DNA with nucleic acids, five-sided sugar molecules and pyramid-shaped phosphate molecules.
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Molecular models specially designed to show the most common atoms and connections.
Tuoteluettelon nro: (761-0111)
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: More detailed set for students at a more advanced level.
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Finished sets with selected atoms and bonds to show different types of crystal structures.
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: The Molymod system is the original dual-scale system of high quality molecular models.
Tuoteluettelon nro: (764-0059)
Toimittaja: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Kuvaus: Molecular model of alpha helix (α-helix).
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom