Hygieniamaski, toimenpidemaski, PE/PP/selluloosa
Toimittaja: Kimberly-Clark
KIMB6001
Hygieniamaski, toimenpidemaski, PE/PP/selluloosa
Maskit Hygieniamaskit
Toimenpidenaamari, joka on suunniteltu käytettäväksi vain kerran yleisissä potilaiden hoitotilanteissa tai hoidon jatkumon/vaihtoehtoisen paikan alueilla.
  • Ne ovat kertakäyttöisiä ja steriloimattomia
  • Valmistettu polypropeenista, polyesteristä, selluloosasta ja paperi-/muovipinnoitteisesta hiiliteräksestä (kiinnityslanka)