Lämpötilantallentimet, pakkaus T 350/220
Toimittaja: Binder
BIND8012-0714EA 1190 EUR
BIND8012-0714 BIND8012-0715
Lämpötilantallentimet, pakkaus T 350/220
Lämpötilan tallenninpakkaus tallentaa BINDER-laitteen lämpötilatiedot. Pakkaus sisältää myös hyödyllisiä lisävarusteita tallentimen kiinnittämiseksi BINDER-yksikköön, kuten kaapelien läpiviennit ja anturin kiinnitystelineen.
  • Muistikapasiteetti 64 000 arvoa
  • Virtalähde: 1 x litiumparisto 3,6 V, tilan näyttö, käyttäjän vaihdettavissa
  • Sisältää kalibrointitodistuksen
Contains useful accessories for mounting the logger on the unit, including cable bushings and a sensor mounting bracket.
Ambient conditions: −35 to +55 °C.