Rikkihappo liuos 49-51% (by titrimetric analysis) HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
84733-500MLEA 398.89 EUR
84733-500ML 84733-100ML
Rikkihappo liuos 49-51% (by titrimetric analysis) HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,290 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying