Osmiumtetraoksidi 2% vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
45384.9WEA 259 EUR
45384.9W 45384.AB
Osmiumtetraoksidi 2% vesiliuos
Osmiumtetraoksidi
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,III