Osmiumtetraoksidi 2% vesiliuos
Toimittaja: Roth Carl
Vaara
ROTH7436.1EA 109 EUR
ROTH7436.1
Osmiumtetraoksidi 2% vesiliuos
Osmiumtetraoksidi
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II