Osmiumtetraoksidi 4% (w/w) in water
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO319010100EA 267 EUR
ACRO319010100 ACRO319010050
Osmiumtetraoksidi 4% (w/w) in water
Osmiumtetraoksidi
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Tiheys: 1,04 g/cm³
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %