(±)-2-Butanoli 99%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO107700100EA 180 EUR
ACRO107700100 ACRO107700010 ACRO107700025
(±)-2-Butanoli 99%, Extra Pure
(±)-2-Butanoli
Kaava: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 99 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –115 °C
Tiheys: 0,81 g/cm³
Leimahduspiste: 24 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004569
CAS-numero: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %