(±)-2-Butanoli, vedetön 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
43315.K2EA 250 EUR
43315.K2 43315.AK
(±)-2-Butanoli, vedetön 99%
(±)-2-Butanoli
Kaava: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 98…101 °C
Sulamispiste: –115 °C
Tiheys: 0,808
Leimahduspiste: 26 °C (79 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004569
CAS-numero: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01540
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg