(±)-2-Butanoli ≥99%
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
24126-30KGEA 611 EUR
24126-30KG
(±)-2-Butanoli ≥99%
(±)-2-Butanoli
Kaava: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 99 °C
Sulamispiste: -89 °C
Tiheys: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 24 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004569
CAS-numero: 78-92-2
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %